3,4,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 95.7 EUR
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Molecular Weight: 160.1 g/mol
Siedepunkt: 174 °C
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083523
CAS-Nummer: 132123-54-7