2,4,5-Trifluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7265W-25G PC7265W-5G PC7265W-1G
APOSPC7265W-25GEA 241 EUR
APOSPC7265W-25G APOSPC7265W-5G APOSPC7265W-1G
2,4,5-Trifluorbenzamid 97%
2,4,5-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082478
CAS-Nummer: 98349-23-6