4-Brom-2,3-difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzene
PC7278-5G PC7278-100G PC7278-25G
APOSPC7278-5GEA 37.7 EUR
APOSPC7278-5G APOSPC7278-100G APOSPC7278-25G
4-Brom-2,3-difluoranisol 98%
4-Brom-2,3-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Molecular Weight: 223,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368017
CAS-Nummer: 406482-22-2