1,3,5-Trifluorbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7280-100G PC7280-25G PC7280-5G
APOSPC7280-100GEA 130 EUR
APOSPC7280-100G APOSPC7280-25G APOSPC7280-5G
1,3,5-Trifluorbenzol 98%
1,3,5-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
Molecular Weight: 132.09 g/mol
Siedepunkt: 76 °C
Schmelzpunkt: –5.5 °C
Dichte: 1.277 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000333
CAS-Nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR