2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3,4-Trifluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3,4-Trifluorbenzolsulfochlorid, 2,3,4-Trifluorbenzolsulfonsäurechlorid

PC7281-25G PC7281-5G PC7281-10G
APOSPC7281-25GEA 59.6 EUR
APOSPC7281-25G APOSPC7281-5G APOSPC7281-10G
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 97%
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
Molecular Weight: 230,59 g/mol
Siedepunkt: 234…246 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00102573
CAS-Nummer: 175278-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR