2,3,6-Trifluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7281N-100G PC7281N-25G PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA 302 EUR
APOSPC7281N-100G APOSPC7281N-25G APOSPC7281N-5G
2,3,6-Trifluorbenzoesäure 98%
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176.09 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002409
CAS-Nummer: 2358-29-4