2,4,6-Trifluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7282-25G PC7282-100G PC7282-250G PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA 59.6 EUR
APOSPC7282-25G APOSPC7282-100G APOSPC7282-250G APOSPC7282-500G
2,4,6-Trifluorbenzoesäure 97%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176.09 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 143…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042398
CAS-Nummer: 28314-80-9