2,3,4-Trifluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7283D-100G
PC7283D-25G
PC7283D-5G
APOSPC7283D-100GEA
68.3
EUR
APOSPC7283D-100G
APOSPC7283D-25G
APOSPC7283D-5G
2,3,4-Trifluorbenzonitril 98%
2,3,4-Trifluorbenzonitril
Formel:
C₇H₂F₃N Molecular Weight: 157,09 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C/100mmHg Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013288 CAS-Nummer: 143879-80-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |