2,4,5-Trifluorbenzonitril 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7283M-100G PC7283M-25G PC7283M-5G PC7283M-500G
APOSPC7283M-100GEA 183 EUR
APOSPC7283M-100G APOSPC7283M-25G APOSPC7283M-5G APOSPC7283M-500G
2,4,5-Trifluorbenzonitril 99%
2,4,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Molecular Weight: 157.09 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C
Dichte: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013289
CAS-Nummer: 98349-22-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR