3,4,5-Trifluorbenzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7283T-25G PC7283T-100G
APOSPC7283T-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7283T-25G APOSPC7283T-100G
3,4,5-Trifluorbenzonitril 97%
3,4,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Molecular Weight: 157,09 g/mol
Siedepunkt: 72…73 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074948
CAS-Nummer: 134227-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR