2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7284-5G PC7284-25G PC7284-100G
APOSPC7284-5GEA 29 EUR
APOSPC7284-5G APOSPC7284-25G APOSPC7284-100G
2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176.55 g/mol
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631443
CAS-Nummer: 261762-39-4