3,4,5-Trifluorbenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Phenylmethanoyl)-3,4,5-trifluorbenzene
PC7284I-1G PC7284I-5G PC7284I-25G
APOSPC7284I-1GEA 29 EUR
APOSPC7284I-1G APOSPC7284I-5G APOSPC7284I-25G
3,4,5-Trifluorbenzophenon 97%
3,4,5-Trifluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₇F₃O
Molecular Weight: 236.19 g/mol
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083525
CAS-Nummer: 70028-88-5