α,α,α,3,4,5-Hexafluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7284T-25G PC7284T-5G PC7284T-10G
APOSPC7284T-25GEA 375 EUR
APOSPC7284T-25G APOSPC7284T-5G APOSPC7284T-10G
α,α,α,3,4,5-Hexafluortoluol 97%
α,α,α,3,4,5-Hexafluortoluol
Formel: C₇H₂F₆
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153280
CAS-Nummer: 80172-04-9