2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,4-Trifluorbenzoesäurechlorid
PC7285-100G PC7285-25G PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA 429 EUR
APOSPC7285-100G APOSPC7285-25G APOSPC7285-5G
2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid 98%
2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Molecular Weight: 194.54 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C/130mmHg
Dichte: 1.522 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075078
CAS-Nummer: 157373-08-5
UN: 3265
ADR: 8 II