2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3,6-Trifluorbenzoesäurechlorid

PC7285C-25G PC7285C-50G PC7285C-5G
APOSPC7285C-25GEA 284 EUR
APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G APOSPC7285C-5G
2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid 98%
2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Molecular Weight: 194.54 g/mol
Siedepunkt: 180…182 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061203
CAS-Nummer: 189807-20-3
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR