2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,5-Trifluorbenzoesäurechlorid
PC7285G-100G
PC7285G-25G
PC7285G-5G
APOSPC7285G-100GEA
186
EUR
APOSPC7285G-100G
APOSPC7285G-25G
APOSPC7285G-5G
2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid 99%
2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₂ClF₃O Molecular Weight: 194.54 g/mol Siedepunkt: 85 °C/17mmHg Dichte: 1.52 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061204 CAS-Nummer: 88419-56-1 UN: 3265 ADR: 8 II |