2,3,6-Trifluorbenzylalkohol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7285LB-5G PC7285LB-100G PC7285LB-25G
APOSPC7285LB-5GEA 29 EUR
APOSPC7285LB-5G APOSPC7285LB-100G APOSPC7285LB-25G
2,3,6-Trifluorbenzylalkohol 97%
2,3,6-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Schmelzpunkt: 43…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061205
CAS-Nummer: 114152-19-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR