2,4,5-Trifluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7285LD-25G PC7285LD-5G
APOSPC7285LD-25GEA 72.5 EUR
APOSPC7285LD-25G APOSPC7285LD-5G
2,4,5-Trifluorbenzylalkohol 97%
2,4,5-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 201…204 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061206
CAS-Nummer: 144284-25-3