3,4,5-Trifluorbenzylalkohol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7285LH-1G PC7285LH-5G
APOSPC7285LH-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7285LH-1G APOSPC7285LH-5G
3,4,5-Trifluorbenzylalkohol 97%
3,4,5-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162,11 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083527
CAS-Nummer: 220227-37-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR