2,4,5-Trifluorbenzylbromid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: α-Brom-2,4,5-trifluortoluol

PC7285S-100G PC7285S-25G PC7285S-500G PC7285S-1KG
APOSPC7285S-100GEA 203 EUR
APOSPC7285S-100G APOSPC7285S-25G APOSPC7285S-500G APOSPC7285S-1KG
2,4,5-Trifluorbenzylbromid 97%
2,4,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225.01 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90.6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061209
CAS-Nummer: 157911-56-3
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR