4,4,4-Trifluor-1-butanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7289-25G PC7289-5G PC7289-1G
APOSPC7289-25GEA 290 EUR
APOSPC7289-25G APOSPC7289-5G APOSPC7289-1G
4,4,4-Trifluor-1-butanol 97%
4,4,4-Trifluor-1-butanol
Formel: C₄H₇F₃O
Molecular Weight: 128.09 g/mol
Siedepunkt: 122…125 °C
Dichte: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041483
CAS-Nummer: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR