1,1,1-Trifluor-2-butanon 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7289T-100G PC7289T-25G
APOSPC7289T-100GEA 496 EUR
APOSPC7289T-100G APOSPC7289T-25G
1,1,1-Trifluor-2-butanon 95%
1,1,1-Trifluor-2-butanon
Formel: C₄H₅F₃O
Molecular Weight: 126,08 g/mol
Siedepunkt: 44…45 °C
Dichte: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190641
CAS-Nummer: 381-88-4
UN: 1224
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR