4,4,4-Trifluor-2-butanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7290-1G PC7290-5G
APOSPC7290-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7290-1G APOSPC7290-5G
4,4,4-Trifluor-2-butanon 97%
4,4,4-Trifluor-2-butanon
Formel: C₄H₅F₃O
Molecular Weight: 126.08 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077601
CAS-Nummer: 2366-70-3
UN: 1224
ADR: 3 III