4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4,4-Trifluorocrotyl alcohol
PC7291L-5G
APOSPC7291L-5GEA
168
EUR
APOSPC7291L-5G
4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol 95%
4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol
Formel:
C₄H₅F₃O Molecular Weight: 126,08 g/mol Siedepunkt: 118,5 °C/630mmHg Flammpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077603 CAS-Nummer: 674-53-3 EINECS: 614-064-8 UN: 1987 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...