4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7293N-25G PC7293N-5G
APOSPC7293N-25GEA 717 EUR
APOSPC7293N-25G APOSPC7293N-5G
4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
4,4,4-Trifluorocrotononitrile
Formel: CF₃CH=CHCN
Molecular Weight: 121,06 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190645
CAS-Nummer: 406-86-0
UN: 3276
ADR: 6.1,II