4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7297-1G PC7297-5G
APOSPC7297-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7297-1G APOSPC7297-5G
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄NO
Molecular Weight: 205.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660253
CAS-Nummer: 886501-14-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III