5-Fluor-2-methoxy-4-pyrimidinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
PC7302-1G
PC7302-5G
PC7302-25G
APOSPC7302-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7302-1G
APOSPC7302-5G
APOSPC7302-25G
5-Fluor-2-methoxy-4-pyrimidinol 98%
5-Fluor-2-methoxy-4-pyrimidinol
Formel:
C₅H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 144.11 g/mol Schmelzpunkt: 204…208 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03265437 CAS-Nummer: 1480-96-2 |