2-Desoxy-2-fluor-D-glucose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
PC7306-100MG PC7306-25MG
APOSPC7306-100MGEA 488 EUR
APOSPC7306-100MG APOSPC7306-25MG
2-Desoxy-2-fluor-D-glucose
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
A substrate of hexokinase isozymes.
Formel: C₆H₁₁FO₅
Molecular Weight: 182,15 g/mol
Schmelzpunkt: 170…176 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077527
CAS-Nummer: 29702-43-0