2,2,2-Trifluorethylacrylat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Acrylsäure(2,2,2-trifluorethyl)ester, Propensäure(2,2,2-trifluorethyl)ester

PC7316-100G PC7316-25G
APOSPC7316-100GEA 65.4 EUR
APOSPC7316-100G APOSPC7316-25G
2,2,2-Trifluorethylacrylat 99%
2,2,2-Trifluorethylacrylat
Formel: C₅H₅F₃O₂
Molecular Weight: 154.09 g/mol
Siedepunkt: 46 °C/125mmHg
Dichte: 1.216 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000444
CAS-Nummer: 407-47-6
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR