4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4-Difluorocyclohexanamine hydrochloride
PC7317-5G
PC7317-1G
PC7317-250MG
PC7317-25G
APOSPC7317-5GEA
0
EUR
APOSPC7317-5G
APOSPC7317-1G
APOSPC7317-250MG
APOSPC7317-25G
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂ClF₂N Molecular Weight: 171,62 g/mol Schmelzpunkt: 106…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06246881 CAS-Nummer: 675112-70-6 |