4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
PC7322-10G
PC7322-1G
PC7322-5G
APOSPC7322-10GEA
134
EUR
APOSPC7322-10G
APOSPC7322-1G
APOSPC7322-5G
4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon 98%
4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168.17 g/mol Schmelzpunkt: 51…53 °C Flammpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272135 CAS-Nummer: 64287-19-0 |