2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-2,2,2-trifluorethan Hydrochlorid, 2,2,2-Trifluorethylamin Hydrochlorid
PC7330-100G PC7330-25G PC7330-5G
APOSPC7330-100GEA 43.5 EUR
APOSPC7330-100G APOSPC7330-25G APOSPC7330-5G
2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid 98%
2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₅ClF₃N
Molecular Weight: 135.52 g/mol
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012875
CAS-Nummer: 373-88-6