4-Chlor-8-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7343-1G PC7343-5G PC7343-10G
APOSPC7343-1GEA 26.1 EUR
APOSPC7343-1G APOSPC7343-5G APOSPC7343-10G
4-Chlor-8-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄ClF₄N
Molecular Weight: 249.5921 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01570536
CAS-Nummer: 401567-85-9