2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
PC7349-1G
PC7349-250MG
PC7349-5G
APOSPC7349-1GEA
102
EUR
APOSPC7349-1G
APOSPC7349-250MG
APOSPC7349-5G
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Formel:
C₈H₁₀FNO₂ Schmelzpunkt: 47…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12547861 CAS-Nummer: 195136-65-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |