4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7356-10G
PC7356-1G
PC7356-5G
APOSPC7356-10GEA
458
EUR
APOSPC7356-10G
APOSPC7356-1G
APOSPC7356-5G
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel:
C₈H₁₂F₃NO Molecular Weight: 195.19 g/mol Siedepunkt: 97…98 °C/ 2mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00115108 CAS-Nummer: 21045-62-5 |