2-Brom-3'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-3'-trifluoromethoxyacetophenone, 3-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7362-1G PC7362-25G PC7362-5G
APOSPC7362-1GEA 50.9 EUR
APOSPC7362-1G APOSPC7362-25G APOSPC7362-5G
2-Brom-3'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
2-Brom-3'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Siedepunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094425
CAS-Nummer: 237386-01-5
UN: 3265
ADR: 8,III