4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7363-10G PC7363-1G PC7363-5G
APOSPC7363-10GEA 441 EUR
APOSPC7363-10G APOSPC7363-1G APOSPC7363-5G
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzaldehyd 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660159
CAS-Nummer: 86256-48-6