2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7366-1G PC7366-250MG PC7366-5G
APOSPC7366-1GEA 26.4 EUR
APOSPC7366-1G APOSPC7366-250MG APOSPC7366-5G
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% in wässriger Lösung
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Formel: C₂H₅F₃N₂
Dichte: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007622
CAS-Nummer: 5042-30-8
EINECS: 225-734-0
UN: 1993
ADR: 3,III