2-Brom-4-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 94.5 EUR
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Brom-4-fluorbenzonitril 98%
2-Brom-4-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Molecular Weight: 200.01 g/mol
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672924
CAS-Nummer: 36282-26-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III