2-Brom-4-fluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7372-25G
PC7372-5G
APOSPC7372-25GEA
69.6
EUR
APOSPC7372-25G
APOSPC7372-5G
2-Brom-4-fluorbenzylalkohol 98%
2-Brom-4-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO Schmelzpunkt: 68…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672925 CAS-Nummer: 229027-89-8 |