2,2,2-Trifluorethylmethacrylat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylpropensäure(2,2,2-trifluorethyl)ester, Methacrylsäure(2,2,2-trifluorethyl)ester
PC7374-100G PC7374-25G PC7374-500G
APOSPC7374-100GEA 42.2 EUR
APOSPC7374-100G APOSPC7374-25G APOSPC7374-500G
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat 99%
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat
Formel: C₆H₇F₃O₂
Molecular Weight: 168.12 g/mol
Siedepunkt: 29…30 °C/40mmHg
Dichte: 1.181 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013576
CAS-Nummer: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3 II