2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Trifluoressigsäure(2,2,2-trifluorethyl)ester

PC7378-100G PC7378-500G
APOSPC7378-100GEA 417 EUR
APOSPC7378-100G APOSPC7378-500G
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat 99%
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat
Formel: C₄H₂F₆O₂
Molecular Weight: 196.05 g/mol
Siedepunkt: 55 °C
Schmelzpunkt: -65
Dichte: 1.464 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000418
CAS-Nummer: 407-38-5
EINECS: 206-985-5
UN: 2924
ADR: 3+8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR