2-Furoyltrifluoroacetone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
PC7380-5G PC7380-25G
APOSPC7380-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7380-5G APOSPC7380-25G
2-Furoyltrifluoroacetone 99%
2-Furoyltrifluoroacetone
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Siedepunkt: 203 °C
Schmelzpunkt: 20…21 °C
Dichte: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020935
CAS-Nummer: 326-90-9
EINECS: 206-315-1