5-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7382-1G
PC7382-25G
PC7382-5G
APOSPC7382-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7382-1G
APOSPC7382-25G
APOSPC7382-5G
5-Brom-2-fluorbenzylalkohol
5-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,03 g/mol Siedepunkt: 82…87 °C/0,4mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143425 CAS-Nummer: 99725-13-0 |