2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC7383-5G PC7383-1G PC7383-25G
APOSPC7383-5GEA 132 EUR
APOSPC7383-5G APOSPC7383-1G APOSPC7383-25G
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₈BrClFN
Molecular Weight: 240.5 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672922
CAS-Nummer: 289038-14-8