1-Iod-4,4,4-trifluorbutan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,1-Trifluor-4-iodbutan
PC7385-5G PC7385-25G
APOSPC7385-5GEA 94.4 EUR
APOSPC7385-5G APOSPC7385-25G
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan 99%
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan
Formel: C₄H₆F₃I
Molecular Weight: 237,99 g/mol
Siedepunkt: 126…127 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041543
CAS-Nummer: 461-17-6