2-Brom-5-fluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7398-25G PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA 39.3 EUR
APOSPC7398-25G APOSPC7398-5G
2-Brom-5-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Schmelzpunkt: 51…56 °C
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00142872
CAS-Nummer: 94569-84-3