2-Brom-4-fluor-6-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Brom-4-fluor-o-toluidin
PC7404-1G PC7404-5G PC7404-10G
APOSPC7404-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7404-1G APOSPC7404-5G APOSPC7404-10G
2-Brom-4-fluor-6-methylanilin 98%
2-Brom-4-fluor-6-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
Molecular Weight: 204,04 g/mol
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861196
CAS-Nummer: 202865-77-8