4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7418-1G PC7418-5G PC7418-10G PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7418-1G APOSPC7418-5G APOSPC7418-10G APOSPC7418-25G
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molecular Weight: 224,11 g/mol
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660161
CAS-Nummer: 886496-49-7