Trifluormethansulfonsäureanhydrid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Triflicanhydrid
PC7420-250G PC7420-1KG PC7420-500G
APOSPC7420-250GEA 127 EUR
APOSPC7420-250G APOSPC7420-1KG APOSPC7420-500G
Trifluormethansulfonsäureanhydrid 99%
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
Molecular Weight: 282,14 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,677 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,II